PCR-film og aluminiumsfolie, selvklebende
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
AB-0558 AB-0626
732-4819EA 1425 NOK
732-4819 732-4838
PCR-film og aluminiumsfolie, selvklebende
Forseglinger Filmer og folier til mikroplateforsegling
Klar polyesterfilm, aluminiumsfolie. Anbefales for PCR sammen med en termocycler med screw-down eller clip-down lokk.
  • Sterkt klebemiddel forhindrer fordamping under thermocycling eller oppbevaring av prøvene
  • Gjennomsiktig film til bruk ved PCR
  • Ingen klebemiddelrester på platen når forseglingen fjernes
  • Temperaturområde: for film −20 til +120 °C, for folie −80 til +150 °C