Microarray slides, Gene Frame® II
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
AB-0576 AB-0577 AB-0578
732-4824EA 1300 NOK
732-4824 732-4825 732-4826
Microarray slides, Gene Frame® II
Objektglass Microarray objektglass
Microarray slides for in situ hybridisation and amplification with standard microscope slides.
  • Gasstett forsegling hindrer reagenstap som følge av fordampning
  • Tåler temperaturer opp til 97 °C
  • Rammen og dekkglasset kan fjernes samtidig, uten at det setter merker
Leveringsinformasjon: Leveres med 100 dekkglass.