Spatel, apotekerspatel
Leverandør: BOCHEM
3490 3491 3492 3493 3495 3496 3497 3494
231-1072EA 135 NOK
231-1072 231-1073 231-1074 231-1075 231-1076 231-1077 231-1078 231-2195
Spatel, apotekerspatel
Spatler
Blad i rustfritt stål, med trehåndtak.
  • Blad med svært god varmemotstand
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Rask og enkel rengjøring