Spatel, med skje
Leverandør: BOCHEM
3210 3211 3212 3213 3214 3215
231-1050EA 77 NOK
231-1050 231-1325 231-1328 231-1051 231-1052 231-1053
Spatel, med skje
Spatler
I rustfritt stål. Universell skjespatel for mange ulike bruksområder.
  • Den ene enden er formet som en skje og den andre som en spatel
  • Med avrundet håndtak
  • Høy temperaturbestandighet, autoklaverbar
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Rask og enkel rengjøring