Spatel, pulverspatel
Leverandør: BOCHEM
3300 3302 3303 3304 3306 3307 3301 3305
231-1057EA 115 NOK
231-1057 231-1058 231-1059 231-2188 231-2187 231-2189 231-2244 231-0560
Spatel, pulverspatel
Spatler
Rustfritt stål ¹⁸/₁₀, antimagnetisk. Med rundt håndtak, en flat og en øseformet, avrundet spatelende.
  • Høy temperaturbestandighet, autoklaverbar
  • Høy kjemikaliebestandighet