Spatel, dobbel
Leverandør: KARTELL
594 595
231-2411EA 515 NOK
231-2411 231-2412
Spatel, dobbel
Spatler
Polyamid, fiberglassforsterket, røde.
  • Spatel, dobbel
  • Varmebestandige opp til 100 °C (opp til 180 °C i korte perioder)
  • Solide, bøyelige
Sertifiseringer: DIN 12890