Skje, med spatel
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L74/2 L74/4 L74/6 L74/8
231-1342EA 495 NOK
231-1342 231-1344 231-1346 231-1348
Skje, med spatel
Spatler
Porselen, hvitglasert.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig opp til 1000 °C
  • Beregnet for røff bruk