Spatel, med mikroskje
Leverandør: RSG
025.210 627.210 627.185 627.150 025.400 025.185 025.100 025.150 025.300
231-0446EA 450 NOK
231-0446 231-0471 231-0470 231-0469 231-0458 231-0191 231-0445 231-0190 231-0457
Spatel, med mikroskje
Spatler
Rustfritt ¹⁸/₁₀-stål antimagnetisk.
  • Med mikroskje på den ene enden og mikrospatel på den andre
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Svært god varmebestandighet
  • Glatte overflater som det går raskt og enkelt å rengjøre.