Spatel, dobbel, mikro
Leverandør: RSG
385.130 385.185 385.210 387.250 387.185 387.150 385.150
231-2261EA 330 NOK
231-2261 231-2262 231-2263 231-0401 231-0400 231-0399 231-0296
Spatel, dobbel, mikro
Spatler
Rustfritt ¹⁸/₁₀-stål antimagnetisk. Flerbruksspatel for en rekke bruksområder.
  • Begge ender har en vinklet skje
  • Høy temperaturbestandighet, autoklaverbar
  • Høy kjemkaliebestandighet
  • Rask og enkel rengjøring