Spatel, Drigalski
Leverandør: RSG
353.165 354.165 80354195
231-2185EA 145 NOK
231-2185 231-1085 231-0652
Spatel, Drigalski
Spatler
Rustfritt ¹⁸/₁₀-stål antimagnetisk.
  • For bakteriologisk bruk
  • Kan også brukes som rører
  • For jevn spredning eller bedre distribusjon av medier