Spatel, mikropulver
Leverandør: RSG
532.004 532.003
231-0235EA 1275 NOK
231-0235 231-0402
Spatel, mikropulver
Spatler
Rustfritt ¹⁸/₁₀-stål antimagnetisk.
  • Med sekskantet håndtak for enklere håndtering
  • Høy varmebestandighet, autoklaverbar
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Enkel å rengjøre