Spatel, dobbel
Leverandør: BOCHEM
3053 3047 3046 3057
231-1278EA 1200 NOK
231-1278 231-1274 231-1273 231-1279
Spatel, dobbel
Spatler
Nikkel. Spatel som kan brukes til de fleste applikasjoner.
  • Med rundt skaft
  • Ene enden rett og den andre avrundet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Høy kjemikaliebestandighet