Prøveglass, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
215802401 215803903 215804805 215805107 215805801
216-3315EA 1175 NOK
216-3315 216-3316 216-3317 216-3318 SCOT215805801
Prøveglass, DURAN®
Krukker Prøveglass
DURAN®, Borosilikatglass, 3.3, klar.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Høy bestandighet mot temperaturendringer
Med slipt propp som fot. Luft- og væsketett hvis det brukes koblingsfett.