Vernebriller, uvex futura
Leverandør: Uvex
uvex futura
111-8017EA 545 NOK
111-8017 111-8018
Vernebriller, uvex futura
Vernebriller
Klassisk modell med svært stort synsfelt og fremragende passform som finnes i flere forskjellige typer og størrelser.
  • Brillestenger med fire lengdeinnstillinger og integrert lås
  • Justerbar linsevinkel
  • De polstrede ørestykkene gir større komfort og bedre passform
  • Art.nr. 111-8019 er ideell for smale ansikter
Vekt: 46 g
Sertifiseringer: EN 166, EN 168, EN 170