Vernebriller, uvex i-vo
Leverandør: UVEX
9160.065 9160.076 9160.265 9160.275 9160.520 9160.285 9160.120
111-8011EA 550 NOK
111-8011 111-8010 111-0144 111-1202 111-1215 111-1574 111-2300
Vernebriller, uvex i-vo
Vernebriller
Disse moderne brillene gir eksepsjonell komfort takket være duo-komponentteknologi – kombinasjonen av to materialer (hardt og mykt). De kombinerer optimal beskyttelse og passform med maksimal komfort for brukeren.
  • Høy beskyttelse mot mekaniske og optiske farer takket være svært støtsikker linse i polykarbonat og tosfæriske linser
  • Indirekte ventilering for maksimal duggfrihet og økt sikkerhet
  • Vinkelen og lengden på sidestykkene er individuelt justerbare for behagelig og sikker passform
Vekt: 51 g
EN 166-168, EN 170; (EN 172: Anti-UV 5-2,5); 1F
Sertifiseringer: EN 166, EN 170; (EN 172: Anti-UV 5-2.5); 1F