Vernebriller, uvex cybric
Leverandør: Uvex
uvex cybric
111-0146EA 520 NOK
111-0146 111-1655 111-1657
Vernebriller, uvex cybric
Vernebriller
Dynamiske, sporty vernebriller i en moderne utforming med nyskapende linser.
  • Ørestykker som er fôret med fire polstringer, for en trykkfri og behagelig passform
  • Med bred dekning og vidt synsfelt
Vekt: 48 g
Sertifiseringer: EN 166, EN 168, EN 170