Vernebriller, uvex super G
Leverandør: UVEX
9172.265 9172.110 9172.085 9172.210
111-8062EA 560 NOK
111-8062 111-8063 111-1221 111-0463
Vernebriller, uvex super G
Vernebriller
Disse ultralette høyteknologiske polymerbrillene har myke og fleksible stenger. Super G sikrer en komfortabel og trykkfri tilpasning som forebygger tretthet ved bruk.
  • Ekstremt tynne og svært bruddsikre linser
  • Høy grad av fleksibilitet og høy prosjektilresistans
  • Aerodynamisk fasong gir maksimal forebygging mot oppsamling av dugg
  • Myke materialoverganger der stengene slutter
Vekt: 18 g
EN 166-168, EN 170; (EN 172: Anti-UV 5-2,5); 1F
Sertifiseringer: EN 166-168, EN 170; (EN 172: Anti-UV 5-2.5); 1F