Linsepapir, klasse 105, Whatman™
Leverandør: Whatman products (Cytiva)
2105-862 2105-918 2105-841
111-5001EA 2100 NOK
111-5001 111-5002 111-5000
Linsepapir, klasse 105, Whatman™
Papirservietter Tørkepapir og våtservietter Lens Papers
Ideelt til bruk sammen med linser og andre optiske overflater av glass, kvarts eller plast.
  • Myk overflate, sterk og høyabsorberende
  • Kjemisk ren serviett uten silikon og andre tilsetningsstoffer