Prøvetakingsskjeer, sterile, Sterileware®, SP Bel-Art
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
H369400000 H369420000 H369460000 H369440000 H369420010 H369440010 H369460010
231-0015EA 9100 NOK
231-0015 231-2423 231-2425 231-0418 231-0599 231-0600 231-0638
Prøvetakingsskjeer, sterile, Sterileware®, SP Bel-Art
Skjeer
PS, hvit. For prøvetaking av små prøvemengder.
  • For pulver, granulat og væsker
  • På grunn av det lange skaftet kan man lett komme til trange plasser og minimere brukerens eventuelle kontakt med prøven
  • Individuelt pakket
Forpakning: Individually packed, lot stamped for accurate lot tracing, and shipped with a certificate of processing for sterilisation.