Skje, dobbel
Leverandør: RSG
023.250 023.120 023.210 023.300 023.180 023.150
231-0092EA 225 NOK
231-0092 231-1221 231-0189 231-2275 231-2274 231-2273
Skje, dobbel
Skjeer
Rustfritt 18/10-stål, antimagnetisk. Skje for mange bruksområder. Med sylindrisk skaft.
  • Høy temperaturbestandighet, autoklaverbar
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Enkel å rengjøre