Skje
Leverandør: BOCHEM
3482 3483 3484 3480 3481
231-1213EA 160 NOK
231-1213 231-1214 231-1215 231-1211 231-1212
Skje
Skjeer
Rustfritt 18/10-stål, antimagnetisk. Skje for prøvetaking eller oppveiing, av pulver eller granulat.
  • Svært god temperaturbestandighet, autoklaverbar
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Lagd for røff behandling