Spatel, med skje
Leverandør: BOCHEM
3340 3341 3342 3343 3344 3350 3351 3345
231-0047EA 135 NOK
231-0047 231-0542 231-1353 231-1354 231-1355 231-0543 231-0239 231-0561
Spatel, med skje
Spatler
Rustfritt 18/10-stål antimagnetisk. Spatel med skje for mange bruksområder.
  • En ende med mikrospatel, og en ende med mikroskje
  • Høy temperaturbestandighet, autoklaverbar
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Rask og enkel rengjøring