Spoons, POLY
Leverandør: BOCHEM
3403 3413 3401 3414 3411 3410 3412 3395 3400 3402 3404
231-1269EA 250 NOK
231-1269 231-1270 231-1069 231-0605 231-0604 231-1296 231-1297 231-1261 231-1068 231-1070 231-1071
Spoons, POLY
Skjeer
Rustfritt 18/10-stål, antimagnetisk. Flerbruksskje for en rekke bruksområder. Spesiell form for lett og enkel håndtering.
  • Svært god temperaturbestandighet, autoklaverbar
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Rask og enkel rengjøring