Skje, med spatel
Leverandør: BOCHEM
3421 3422 3423 3424 3425 3750 3420
231-1299EA 120 NOK
231-1299 231-1451 231-0240 BOCH3424 BOCH3425 231-2223 231-1298
Skje, med spatel
Skjeer
Stainless steel 18/10, anti-magnetic or stainless steel with PTFE coating. Multipurpose spoon for a wide range of applications.
  • Flatt skaft
  • Høy temperaturbestandighet, autoklaverbar
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Rask og enkel rengjøring