Skje, med spatel
Leverandør: RSG
021.120 021.150 021.210 021.250 021.180 021.300
231-1311EA 83 NOK
231-1311 231-1312 231-1314 231-0187 231-0186 231-0188
Skje, med spatel
Skjeer
Rustfritt stål Remanit 4301, anti-magnetisk. Flerbruksskje for en lang rekke bruksområder.
  • Høy temperaturbestandighet, autoklaverbar
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Enkel å rengjøre