Skje, dispenseringsskje
Leverandør: BOCHEM
3360 3370 3380 3385
BOCH3360EA 115 NOK
BOCH3360 231-1281 231-1282 BOCH3385
Skje, dispenseringsskje
Skjeer
Rustfritt 18/10-stål, antimagnetisk. Flerbruksskje for mange bruksområder.
  • Smal form med ekstra langt og flatt håndtak
  • Høy temperaturbestandighet, autoklaverbar
  • Høy kjemisk bestandighet
  • Lett å rengjøre