Skje, apotekerskje
Leverandør: BOCHEM
3392 3391 3393 3394 3390
231-1065EA 245 NOK
231-1065 231-1064 231-1066 231-1067 231-1063
Skje, apotekerskje
Skjeer
Rustfritt 18/10-stål. Flerbruksskje for mange bruksområder.
  • Høy temperaturbestandighet, autoklaverbar
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Enkel å rengjøre