Reagensglasstativ
Leverandør: KARTELL
1175 1177 1179
212-6201EA 245 NOK
212-6201 212-6202 212-6203
Reagensglasstativ
Stativer for rør Tube Racks
PS, utvidet, hvit.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig opp til 71 °C
  • Svært lette, kan stables, med fingerfordypninger for enkel løfting
Ideell for større mengder med reagensrør og prøverør. Fordypningene er dype nok til å holde vials, rør osv. fast og i stående stilling. Art. 212-6201 egner seg spesielt godt til å holde 1,5 ml mikrorør.