VWR®, Notatbok
Leverandør: VWR Collection
818-0074EA 1275 NOK
818-0074 818-0075 818-0076 818-0077 818-0078 818-0079 818-0080 818-0081 818-0082 818-0083 818-0084 818-0085 818-0086 818-0087 818-0088 818-0089 818-0090 818-0091 818-0092 818-0093 818-0094 818-0095 818-0096 818-0097 818-0098 818-0099 818-0068 818-0069 818-0070 818-0071 818-0072 818-0073 818-0112 818-0113 818-0114 818-0115 818-0282 818-0283
VWR®, Notatbok
Notatbøker
Imitation leather cover with coating, for durability in laboratory environments. Acid-free, archive safe paper (90 gsm). Includes laboratory notebook guidelines page, table of contents and user data page. Available in different language formats: English only, English-French, English-German, English-Spanish and English-Italian.
  • Sidene er sydd i deler med rund innbinding, slik at boken ligger flatt
  • 5 mm rutenett eller linjert format med felt for dato og underskrift
  • Vanntett
Format: A4 (21×29,7 cm) eller A5 (14,8×21 cm). A4-bøkene finnes i tre størrelser: 72, 120 og 216 sider. A5-bøkene finnes med 96 sider.
Farge: Blå
Alle bøkene er laget i henhold til retningslinjene for GLP, GMP og GCP.