VWR®, Laboratorieloggbøker
Leverandør: VWR Collection
818-0102EA 580 NOK
818-0102 818-0103 818-0104 818-0105 818-0106 818-0107
VWR®, Laboratorieloggbøker
Notatbøker
Imitation leather cover with coating, for durability in laboratory environments. Acid-free, archive-safe paper (90 gsm). Used to record and log data relating to laboratory equipment, temperature, balance calibration, reagents, animal maintenance and sample receipts.
  • Alle sidene for loggføring av dokumentasjon har bestemte kolonneoverskrifter for enkel dataregistrering
  • Sidene er sydd i deler, og bøkene har rund innbinding, slik at de ligger flatt
  • Vanntette og solide
Alle bøkene er laget i henhold til retningslinjene for GLP, GMP og GCP.