VWR® PUREImage, Notatblokk for renrom
Leverandør: VWR Collection
818-0126EA 2700 NOK
818-0126 818-0127 818-0128
VWR® PUREImage, Notatblokk for renrom
Notatbøker
Disse notatbøkene inneholder VWR® PUREImage-papir uten lateks og har et gjennomsiktig omslag. Utformet for å brukes i renrom og kritiske miljøer der partikkelkontaminasjon og kontaminasjon av ekstraherbare stoffer er kritisk.
  • Produsert med ny papirbindingsteknologi uten lateks
  • Alle sidene har marg
  • Pakket pose i pose i et miljø av klasse 100
Format: A4, A5, A6, 100 sider (50 ark).