Notatblokker, spiral
Leverandør: Texwipe
TX5740 TX5741 TX5742
818-0129EA 7175 NOK
818-0129 818-0130 818-0121
Notatblokker, spiral
Notatbøker
TexWrite®-notatbøkene har spiralrygg og marg og kan brukes i renrom. Et rimelig alternativ for notatskriving og dataregistrering i kritiske miljøer.
  • Trykt med IPA-resistent blekk med lite natrium
  • Ligger flatt, og sidene kan beveges fritt for enkel bruk
Format: stor (280×216 mm), medium (216×140 mm) og liten (127×76 mm).
Forpakning: Bag-Within-A-Bag®.