Papir for renrom
Leverandør: Texwipe
TexWrite®
818-0132EA 7300 NOK
818-0132
Papir for renrom
Papir
TexWrite® 22, dokumentasjonsark for renrom av lateksmettet cellulose uten organisk fyllmasse.
  • Ideell for notatskriving, utstyrshåndbøker og arbeidsinstruksjoner
  • Kan brukes med laserskrivere og kopimaskiner
Forpakning: 250 ark per pakke, ti pakker per eske (Bag-Within-A-Bag®).