Kryoskrivesett, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
339993 343850
811-0009EA 337 NOK
811-0009 811-0166
Kryoskrivesett, Nunc™
Penner Kryopenner
For merking av kryomaterialer som kryorør, kryobokser og kryoetiketter. Ett sett inneholder én penn av hver farge: svart, blå, rød og grønn.
  • Svært slitesterkt blekk
  • Tynn spiss
  • Ingen fargeendring ved lave temperaturer
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale