Laboratoriepenner, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
6310-0010 6311-0010
479-0013EA 460 NOK
479-0013 479-0014
Laboratoriepenner, Nalgene®
Penner Lab Markers
Universalpenner for mange bruksområder. Hette med praktisk klips.
  • Hurtigtørkende spesialblekk
  • Svært høy kjemisk resistens og vannfasthet ved bruk på PolyPaper
  • Kan også brukes til å merke glass og plast
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat NAR Certificate of Retirement