Sporestrips, Sportrol™
Leverandør: CROSSTEX
DS-100 STN-062 STS-062 BG-105 BG-106 BS-106 PM-106
489-0077EA 13125 NOK
489-0077 489-0076 489-0096 NAMSBG-105 NAMSBG-106 NAMSBS-106 NAMSPM-106
Sporestrips, Sportrol™
Steriliseringsindikatorer
De biologiske steriliseringsindikatorene brukes til validering av steriliseringssykluser. De lages ved inokulering av sporesuspensjoner med dokumentert populasjon og motstandsdyktighet på papirstrips.
  • Standard sporestrips og kombinasjonssporestrips er på 7 × 38 mm
  • Minisporestripsene er på 2 × 10 mm og passer til steder der det ikke er plass til standardstrips, f.eks. inne i sprøytesylindre, inne i rør/slanger og under korker
  • Alle sporestripsene har en levetid på 18 månder ved oppbevaring under de angitte forholdene, unntatt minisporestripsene (kat.nr. 489