Autoklavbånd
Leverandør: PRECISION DYNAMICS TIMEM
TSI-534-2 TSI-512-2 TSI-501-2
489-1312EA 200 NOK
489-1312 489-1311 489-0108
Autoklavbånd
Steriliseringsindikatorer
Med selvklebende krepptape, for i bruk i standard autoklaver.
  • Autoclaved after 15 minutes of exposure at +121 °C
  • Etterlater ikke rester på den autoklaverte gjenstanden
Etterlater ikke rester på den autoklaverte gjenstanden