Etiketter for gammastrålingssterilisering
Leverandør: CROSSTEX
CPI-R01 CPI-R02 CPI-R03
489-0091EA 5850 NOK
489-0091 489-0092 489-0093
Etiketter for gammastrålingssterilisering
Steriliseringsindikatorer
Selvklebende, ikke-toksiske kjemiske prosessindikatorer som skifter farge fra gul til rød ved eksponering for gamma- eller elektronstrålestråling. Etikettene er belagt med en UV-sperre. Det anbefales en bestråling på minst 15 kGy for tilstrekkelig fargeutvikling. Ved st?rre streledoser vil bestrelingsindikatorene fe en m?rkere r?dfarge.
  • Ved eksponering viser indikatorene (kat.nr. 489-0093) teksten RED IS γ-EXPOSED
  • Stabile i minst 18 måneder fra produksjonsdato hvis de oppbevares ved romtemperatur
Sertifiseringer: Er i samsvar med AAMI ST60 og ISO 11140More Product Information