Adaptere, destillasjonshoder
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05028011 05028022 05028032 05028033 05028044
201-0338EA 570 NOK
201-0338 201-0339 201-0340 201-0341 201-2222
Adaptere, destillasjonshoder
Destillasjonsutstyr Hoder
DURAN®, borosilikatglass 3.3, klar.
  • Utmerket kjemisk motstand
  • Høy temperaturmotstand
  • Minimal termisk ekspansjon, noe som gir relativt høy motstand mot temperaturendringer
Inkluderer en stikkontakt for et destillasjonstermometer med 55 mm montert lengde og to kjegler i en vinkel på 75°.