Destilleringsbroer, Claisen
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05057201 05057301 05057304 05057404
201-3151EA 2200 NOK
201-3151 271-3152 201-3153 201-1068
Destilleringsbroer, Claisen
Destillasjonsutstyr Broer
DURAN®, borosilikat 3,3 glass.
  • Utmerket kjemisk motstand
  • Høy temperaturmotstand
  • Minimal termisk ekspansjon, noe som gir relativt høy motstand mot temperaturendringer
Fortsatt hodet med Liebig-kondensator og Claisen-feste. Med NS 14/23 stikkontakt for destillasjonstermometer, med 55 mm total lengde og glassvakuumrørkobling. Tilkobling for kjølevann via rørkobling.