Destilleringsbroer, Claisen
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05055201 05055301 05055304 05055404
271-3141EA 2250 NOK
271-3141 271-3142 201-1133 271-3144
Destilleringsbroer, Claisen
Destillasjonsutstyr Broer
DURAN®, borosilikatglass, klart.
  • Utmerket kjemisk motstand
  • Høy temperaturmotstand
  • Minimal termisk ekspansjon gir relativt høy motstand mot temperaturendringer
Fortsatt hodet med Liebig-kondensator og Claisen-feste. Stikkontakt for destillasjonstermometer med 55 mm total lengde. Liebig kondensator med rett uttak. Tilkobling for kjølevann via rørkobling.