Dråpefanger, bøyd
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05037022 05037033 05037044
201-0343EA 2025 NOK
201-0343 201-0344 271-2231
Dråpefanger, bøyd
Destillasjonsutstyr Hoder
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Med 2 normalslipte kjerner. Skråstilt, 75°. Settes direkte på destillasjonskolben for å fange opp dråper.