VWR®, Magnetrørestaver, sylindriske
Leverandør: VWR Collection
442-4520EA 525 NOK
442-4520 442-4521 442-4522 442-4523 442-4524 442-4525 442-4530 442-4527 442-4528 442-4529 442-0259 442-0260 442-0261 442-0295
VWR®, Magnetrørestaver, sylindriske
Omrørere Magnetrørerstaver
PTFE-belagt, sterk Alnico V-magnetkjerne. Rund, glatt overflate.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Ekstremt temperaturbestandig, passer for høye og lave temperaturer (–200 til +280 °C)