VWR®, Magnetrørerstav, sylindrisk med midjering
Leverandør: VWR Collection
442-4500EA 230 NOK
442-4500 442-4501 442-4502 442-4503 442-4504 442-4505 442-4506 442-4507 442-4508 442-4509 442-4510 442-4511 442-4512 442-4513 442-0256 442-0257 442-0258
VWR®, Magnetrørerstav, sylindrisk med midjering
Omrørere Magnetrørerstaver
PTFE-belagt, sterk Alnico V-magnetkjerne. Jevn overflate. For beholdere med litt ujevne bunnflater.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Temperaturbestandig, passer for høye og lave temperaturer (-200 til +280 °C)