VWR®, Magnetrørerstav, Economy
Leverandør: VWR Collection
442-0482EA 280 NOK
442-0482 442-0483 442-0484 442-0485
VWR®, Magnetrørerstav, Economy
Omrørere Magnetrørerstaver
PTFE-belagt, sterk Alnico V-magnetkjerne. Glatt overflate med avrundede ender som forbedrer røreeffekten selv ved lave hastigheter. Rimelig løsning med god ytelse.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Temperaturbestandig, passer for høye og lave temperaturer (-200 til +280 °C)