VWR®, Magnetrørerstav, rektangulære
Leverandør: VWR Collection
442-0486EA 110 NOK
442-0486 442-0487 442-0488 442-0489
VWR®, Magnetrørerstav, rektangulære
Omrørere Magnetrørerstaver
PTFE dekket, sterk Alnico V magnetisk kjerne. Glatt overflate. Meget effektive røreverk, spesielt ved lave hastigheter.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Temperaturbestandig, passer for høye og lave temperaturer (-200 til +280 °C)