VWR®, Magnetrørerstav, vanlige
Leverandør: VWR Collection
442-0262EA 270 NOK
442-0262 442-0263 442-0264 442-0265 442-0266 442-0267 442-0268 442-0269 442-0270 442-0271 442-0272 442-0273 442-0274 442-0275 442-0276 442-0277 442-0278 442-0279 442-0280
VWR®, Magnetrørerstav, vanlige
Omrørere Magnetrørerstaver
PTFE-belagt, sterk Alnico V-magnetkjerne. Glatt overflate med avrundede ender som forsterker røreeffekten, selv ved lave hastigheter.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Temperaturbestandig, passer for høye og lave temperaturer (-200 til +280 °C)