VWR®, Magnetrørerstav, sylindrisk, med avtakbar midjering
Leverandør: VWR Collection
442-0375EA 565 NOK
442-0375 442-0369 442-0371 442-0373 442-0374 442-0376 442-0378 442-0379 442-0381 442-0382 442-0383 442-0384
VWR®, Magnetrørerstav, sylindrisk, med avtakbar midjering
Omrørere Magnetrørerstaver
PTFE-belagt, sterk Alnico V-magnetkjerne. Jevn overflate. For beholdere med litt ujevne bunnflater.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Temperaturbestandig, passer for høye og lave temperaturer (-200 til +280 °C)