VWR®, Magnetrørerstav, trekantet
Leverandør: VWR Collection
442-0385EA 455 NOK
442-0385 442-0386 442-0387 442-0388 442-0389 442-0390 442-0391 442-0392 442-0393
VWR®, Magnetrørerstav, trekantet
Omrørere Magnetrørerstaver
PTFE-belagt, sterk Alnico V-magnetkjerne. Jevn overflate. Spesielt effektiv for oppløsing av væsker og blanding av sedimenter takket være den skraperlignende bevegelsen i bunnen av beholderen.
  • Høy turbulens selv ved lave hastigheter
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Temperaturbestandig, passer for høye og lave temperaturer (-200 til +280 °C)