Magnetrørerstav, Komet
Leverandør: THERMO H + P LABORTECHNIK
50087924 50087930 50087909 50087902
442-9002EA 1375 NOK
442-9002 442-9003 442-9004 442-9005
Magnetrørerstav, Komet
Omrørere Magnetrørerstaver
Komet-magnetrørestavene av samariumkobolt (SmCo) har et PTFE-belegg som gjør at de kan steriliseres. Anbefales spesielt for røring med høy hastighet, væsker med høy viskositet og røring i beholdere der det er stor avstand mellom røreren og rørestaven, for eksempel målesylindre.
  • Magnetstyrken er 2 til 3 ganger høyere enn den i tradisjonelle staver
  • De magnetiske egenskapene holder seg ved like i mange år